Learn More
Bochem™ Doble espátula, mortero
Description
- Doble extremo.
- De tipo pesado.
- Dos extremos redondeados.
- Fabricación con acero inoxidable 18/10.
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Espátula de doble extremo |
| Para utilizar con (aplicación) | Mortero |
| Longitud de la hoja (métrico) | 40 mm |
| Material | Acero inoxidable (18/10) |
| Longitud (métrico) | 200 mm |