Learn More
H-B Instrument™ Termómetros de líquido en vidrio con revestimiento de seguridad de PFA Double-Safe™:
GREENER_CHOICE
Código de producto. 13019152
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -10 °C a +150 °C
De -20 °C a +150 °C
Tipo de inmersión:
inmersión parcial
inmersión total
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tipo de inmersión unitSize
13019152 De -10 °C a +150 °C inmersión parcial -
13029152 De -10 °C a +150 °C inmersión total cada uno
13059152 De -20 °C a +150 °C inmersión parcial cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13019152 Proveedor H-B Instrument™ N.º de proveedor B604000100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proteja su lugar de trabajo y garantice un entorno seguro.
  • Los termómetros respetuosos con el medio ambiente cuentan con un revestimiento de seguridad de PFA para mantener el líquido y el vidrio contenidos en caso de rotura
  • El líquido negro sobre fondo de vidrio de color amarillo y sin plomo facilita la lectura, con la consiguiente reducción de errores de lectura
  • Contiene líquido no tóxico y biodegradable Enviro-Safe™
  • Fabricados y probados por el equipo de control de calidad de EE. UU.
Aplicaciones:
Idóneo para su uso en laboratorios químicos/petroquímicos, universidades, instituciones científicas, procesamiento de alimentos y bebidas, sectores farmacéutico y médico, productos lácteos, fábricas de cerveza y destilerías
Información de órdenes
Si necesita un informe de calibración de hidrómetro individual, hay disponibles hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados.
Certifications
Trazable a NIST. Incluye una declaración de precisión y trazabilidad en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español).
Especificaciones
Certificaciones/conformidad NIST
Para utilizar con (aplicación) Idóneo para su uso en laboratorios químicos/petroquímicos, universidades, instituciones científicas, procesamiento de alimentos y bebidas, sectores farmacéutico y médico, productos lácteos, fábricas de cerveza y destilerías
Tipo de inmersión inmersión parcial
Incluye Instrucciones en varios idiomas, especificación de precisión
Longitud total (imperial) 7,9 in
Longitud (métrico) 200 mm
Longitud total (métrico) 200 mm
Material Vidrio
Relleno del termómetro Líquido Enviro-Safe™
Tipo de producto Termómetro
Temperatura máxima 150 °C
Temperatura mín. (métrico) -10° C
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +150 °C
Calibrated Sí
Exactitud ±1 °C, ±1,5 °C por encima de 110 °C
Subdivisión 1 °C
Immersion Length 50 mm
Báscula Celsius