Learn More
Brand™ Cámaras de conteo, patrón Fuchs-Rosenthal, BLAUBRAND™ , Doble raya sin clips
Código de producto. 15623997 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Fondo (métrico):
0,2 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Fondo (métrico) unitSize
15623997 0,2 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15623997 Proveedor Brand™ N.º de proveedor 719805
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
BLAUBRAND™ calidad. Excelente precisión de medición. Calidad 100% certificada.
  • La regla se diferencia de los sistemas habituales para el recuento de células sanguíneas por su gran área de 16 mm 2
  • La regla muestra 16 cuadrados grandes de 1 mm 2 .
  • Cada cuadrado grande se subdivide en 16 minicuadrados con lados de 0,25 mm y un área de 0,0625 mm 2
  • Esta cámara se utiliza frecuentemente para contar células en el líquido cefalorraquídeo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Cámara de recuento Fuchs-Rosenthal
Área de cultivo 16 mm2
Con aprobación CE Con marcado CE según la directiva IVD 98/79 EG.
Fondo (métrico) 0,2 mm