Learn More
VELP Scientifica™ Mini H-Stand con doble varilla completo
Código de producto. 17110206 Tienda Velp Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
300 x 430 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
17110206 300 x 430 mm cada uno
1 options
Código de producto. 17110206 Proveedor VELP Scientifica™ N.º de proveedor A00000383
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El Mini H-Stand es un sistema completo de base, barras de sujeción y pinzas, diseñado para evitar la rotación de instrumentos alrededor de una barra.
DESCRIPTION
  • Designed for light weight instruments and comes complete with all parts
  • Designed to avoid rotation of attachment and instrument through the use of the double rod and bosshead clamp
Especificaciones
Tipo de producto Stand
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 300 x 430 mm
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable