Descripción
El kit de soporte en H mini consta de una base, una barra doble y un soporte para vasos con un cinturón de seguridad. Es la solución ideal para todas aquellas aplicaciones que requieren una estabilidad y precisión absolutas durante la aplicación. Gracias a la configuración de doble barra vertical y la exclusiva tecnología de «deslizamiento fácil», el mecanismo de deslizamiento del soporte en H Mini permite un movimiento suave y sin esfuerzo para el operador. Además, proporciona una colocación cómoda de un vaso de precipitados de 2,5 L sin necesidad de inclinarlo y fijarlo con el uso del cinturón de seguridad de goma lavable para una máxima resistencia a los productos químicos.
- Estabilidad mejorada y vibraciones reducidas a través de varillas robustas
- Las perillas ergonómicas diseñadas con precisión minimizan la fatiga del operador y aseguran un ajuste constante
- El ajuste eficiente de la altura se ve facilitado por un innovador y exclusivo sistema tecnológico de fácil deslizamiento, que permite ajustes rápidos y precisos.
- El soporte del recipiente con cinturón de seguridad garantiza una alta fiabilidad y un mantenimiento simplificado, lo que proporciona un apoyo firme y procedimientos de limpieza más sencillos.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Soporte |
| Material | Aluminio, acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Dispersor digital OV 725 |
| Admite | Vaso de precipitados de 2,5 l |