Learn More
Agua de doble destilación, sin pirógenos, Chem-Lab
Código de producto. 11963345
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 l
10 l
Tamaño de la unidad:
10 litros
5 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11963345 10 l 10 litros
11983084 5 l 5 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11963345 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL02.0208.9010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.70€
    51.60€ / 10 litros
    Ahorro 28.10€
    35% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Adecuada para su uso en laboratorio El agua de doble destilación, sin pirógenos, Chem-Lab es ultrapura para eliminar bacterias, partículas orgánicas e inorgánicas, virus, minerales, sales y metales, con LF de < 5μS. Envasada en un recipiente esterilizado para mantener la pureza.
El agua destilada se produce hirviendo el agua y luego condensando el vapor en un recipiente limpio, dejando atrás las sustancias contaminantes sólidas. El agua de doble destilación produce un nivel de purificación aún mayor. Se prepara hirviendo lentamente el vapor de agua condensada no contaminada de una ebullición lenta previa.
CAS 7732-18-5
Fórmula molecular H2O
Peso molecular (g/mol) 18.015
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Nombre IUPAC oxidano
SMILES O
Especificaciones
Color Incoloro
Punto de fusión de 0 °C
Punto de ebullición de 100 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 18,016g/mol
Filtrado LF de < 5 μS
Tratamiento(s) Doble destilado
Densidad 1.00g/mL
Cantidad 10 l
Forma física Líquido