Learn More
Metro™ Kits de unidades móviles qwikTRAK™ de doble profundidad
Código de producto. 15996981
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (imperial):
18 in
21 in
24 in
Anchura (imperial) del estante:
18 pulg
21 pulg
24 pulg
Acabado:
Acero inoxidable
Cromo
Epoxi verde Metroseal
Polímero pesado
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (imperial) Anchura (imperial) del estante Acabado Tamaño de la unidad
15996981 21 in 21 pulg Cromo cada uno
15906991 21 in 21 pulg Acero inoxidable cada uno
15936991 24 in 24 pulg Acero inoxidable cada uno
15946991 24 in 24 pulg Polímero pesado cada uno
15976981 18 in 18 pulg Acero inoxidable cada uno
15916991 24 in 24 pulg Cromo cada uno
15986981 18 in 18 pulg Polímero pesado cada uno
15926991 24 in 24 pulg Epoxi verde Metroseal cada uno
15966981 18 in 18 pulg Epoxi verde Metroseal cada uno
15956981 18 in 18 pulg Cromo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 15996981 Proveedor Metro™ N.º de proveedor LBTM21C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1220.00€
    995.91€ / paquete de 1
    Ahorro 224.09€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
El kit proporciona componentes para las unidades de estantería que encajan en las guías para una mayor movilidad
  • Para usar con Metro Super Erecta™ , Super Erecta Pro™ Súper Adjustable™ y MetroMax i™ sistemas de estanterías
  • El kit incluye ocho de 74 in. Postes altos de 188 cm, cuatro ruedas con ranura en V, un conjunto de ruedas con canal central de acero inoxidable, parachoques tipo donut, soportes de barra de unión y otros herrajes
Información de órdenes
Solicite un kit por cada sistema de doble profundidad. Los estantes se venden por separado.
Especificaciones
Tipo de producto Kit de unidad móvil
Acabado Cromo
Para utilizar con (equipo) Sistema de estantes Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™
Incluye Ocho postes altos de 188 cm (74 pulgadas), cuatro ruedas con ranura en V, un conjunto de ruedas de canal central de acero inoxidable, parachoques de rosca, soportes de la barra de acoplamiento y otra tornillería
Anchura (imperial) del estante 21 pulg
Anchura (imperial) 21 in
Anchura (métrico) del estante 53 cm
Anchura (métrico) 53 cm
Material Acero