Learn More
Micronova™ Double-Coated Liner Tape
Tienda Micronova Productos
Click to view available options
Tipo de adhesivo:
Acrílico
Caucho
Tamaño de la unidad:
36 rollos
Descripción
- Product Type: Liner Tape
- Material: Polyester
- Format: Double-Sided
- Width: 2.5 cm (1 in.)
- Length: 33 m (36 yd.)
- For Use With (Application): Cleanroom Contamination Control
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 Certified Facility |
| Tipo de adhesivo | Caucho |
| Color | Transparent |
| Formato | Cinta |
| Material | Polyester |
| Tipo de producto | Cinta |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Peel and re-seal applications |
| Sin látex | Yes |
| Mostrar más |