Learn More
Dotinurad, TRC
Código de producto. 30365163
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30365163 0.5 mg 0.50 miligramo
30364208 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30365163 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2626750.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1285572-51-1
Fórmula molecular C14H9Cl2NO4S
Peso molecular (g/mol) 358.19
SMILES Oc1c(Cl)cc(cc1Cl)C(=O)N2CS(=O)(=O)c3ccccc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dotinurad
Cantidad 0.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H9Cl2NO4S/c15-9-5-8(6-10(16)13(9)18)14(19)17-7-22(20,21)12-4-2-1-3-11(12)17/h1-6,18H,7H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.9629