Learn More
Dothiepin, TRC
Código de producto. 30137844
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137844 5 mg 5 miligramos
30136395 10 mg 10 miligramos
17913275 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137844 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD5365005MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 113-53-1
Fórmula molecular C19H21NS
Peso molecular (g/mol) 295.44
Sinónimo 1-Propanamine, 3-dibenzo[b,e]thiepin-11(6H)-ylidene-N,N-dimethyl-, Dibenzo[b,e]thiepin-δ11(6H),γ-propylamine, N,N-dimethyl- (7CI,8CI), 3-Dibenzo[b,e]thiepin-11(6H)-ylidene-N,N-dimethyl-1-propanamine, Dibenzo[b,e]thiepin, 1-propanamine deriv., Dosulepin, Dosulepine, Dothep, Dothiepin, IZ 914, Prothiaden, Prothiadene
SMILES CN(C)CC\C=C\1/c2ccccc2CSc3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dothiepin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H21NS/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3/b17-11-
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.1395
Porcentaje de pureza >95%