Learn More
Dothiepin.HCl (cis/trans), 1 mg/ml en metanol (como base libre), Lipomed
Código de producto. 30458083
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30458083 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30458083 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMDOT1337HC1LM
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Dothiepin.HCl (cis/trans), 1 mg/ml en metanol (como base libre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dosulepin Hydrochloride
CAS 897-15-4
Nombres de analitos o componentes Dosulepin Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H21 N S . Cl H
Concentración 1 mg/mL
Sinónimo Dothiepin Hydrochloride, Dosulepin Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.CN(C)CC\C=C\1/c2ccccc2CSc3ccccc13
Nombre IUPAC (3 E)-3-(6 H-benzo[c][1 ]benzotiepin-11-ilideno)-N,N-dimetilpropan-1-amina;clorhidrato
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 331.9
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.1161 g/mol