Learn More
Dothiepin-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dothiepin-D3 |
| CAS | 136765-31-6 |
| Fórmula molecular | C19H18D3NS |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-Propanamine, 3-dibenzo[b,e]thiepin-11(6H)-ylidene-N-methyl-N-(methyl-d3)- (9CI), Dibenzo[b,e]thiepin, 1-propanamine deriv. (ZCI), 3-Dibenzo[b,e]thiepin-11(6H)-ylidene-N-methyl-N-(methyl-d3)-1-propanamine, Dothiepin-d3, Dosulepin-d3, Dothiepin-d3 (N-methyl-d3) (cis/trans mixture), (EZ)-Dosulepin-D3 (N-methyl-D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H21NS/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3/b17-11+/i5D,6D,10D |
| SMILES | [2H]c1cc2SCc3ccccc3\C(=C/CCN(C)C)\c2c([2H])c1[2H] |
| Peso molecular (g/mol) | 298.46 |