Learn More
Tocris Bioscience™ DOTAP
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18095922
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
18095922 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18095922 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7179/50
Cationic agent for liposome and LNP formation
DOTAP is a cationic agent used in liposome formation. Facilitates the transfection of DNA, RNA, and other molecules with negative charges into eukaryotic cells. Can be used to generate selective organ-targeting (SORT) lipid nanoparticles. For more information on how to prepare MC3 lipid nanoparticles for RNA delivery, please see our protocol .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N,N-Trimethyl-2,3-bis(oleoyloxy)propan-1-aminium chloride
CAS 132172-61-3
Cantidad 50 mg
Objetivo Lipid Nanoparticles
Fórmula molecular C42H80ClNO4
Pureza 95%