Learn More
DOTA, TRC
Código de producto. 30004665
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004665 250 mg 250 miligramos
30012185 500 mg 500 miligramos
17962115 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004665 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD535500250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60239-18-1
Fórmula molecular C16 H28 N4 O8
Peso molecular (g/mol) 404.42
Sinónimo 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetic acid, 1,4,7,10-Tetra(carboxymethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane, 1,4,7,10-Tetraazacyclodecane-1,4,7,10-tetraacetic acid, 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-N,N',N' ',N' ' '-tetraacetic acid, DOTA, NSC 681107, Tetraxetan
Nombre IUPAC 2-[4,7,10-tris(carboximetil)-1,4,7,10-tetrazaciclododec-1-il]ácido acético
SMILES OC(=O)CN1CCN(CC(=O)O)CCN(CC(=O)O)CCN(CC(=O)O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DOTA
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H28N4O8/c21-13(22)9-17-1-2-18(10-14(23)24)5-6-20(12-16(27)28)8-7-19(4-3-17)11-15(25)26/h1-12H2,(H,21,22)(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28)
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.1907
Porcentaje de pureza >95%