Learn More
Sal TFA hexafluorofosfato DOTA-NHS-éster (grado técnico), TRC
Código de producto. 30010835
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010835 100 mg 100 miligramos
30006706 50 mg 50 miligramos
30010528 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010835 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD494867100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1823122-52-6
Fórmula molecular C20H31N5O10 . C2HF3O2 . HPF6
Sinónimo 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-N,N',N' ',N' ' '-tetraacetic acid mono(N-hydroxysuccinimidyl) ester Hexafluorophosphate TFA Salt, 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetic acid mono(N-hydroxysuccinimide ester) Hexafluorophosphate TFA Salt
SMILES OC(=O)CN1CCN(CC(=O)O)CCN(CC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)CCN(CC(=O)O)CC1.OC(=O)C(F)(F)F.F[PH](F)(F)(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DOTA-NHS-ester Hexafluorophosphate TFA Salt (Technical Grade)
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H31N5O10.C2HF3O2.F6HP/c26-15-1-2-16(27)25(15)35-20(34)14-24-9-7-22(12-18(30)31)5-3-21(11-17(28)29)4-6-23(8-10-24)13-19(32)33;3-2(4,5)1(6)7;1-7(2,3,4,5)6/h1-14H2,(H,28,29)(H,30,31)(H,32,33);(H,6,7);7H
Formula Weight (peso de la fórmula) 761.172