Learn More
Fisherbrand™ Sistema colector de hibridación Dot Blot
Código de producto. 11837172
Cambiar vista
Click to view available options
El dispositivo tiene:
48 muestras
96 muestras
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. El dispositivo tiene unitSize
11837172 48 muestras cada uno
11799545 96 muestras cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11837172 Proveedor Fisherbrand™ N.º de proveedor DHM48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Superficies de unión y precisión solapadas que garantizan un contacto uniforme entre el filtro y la membrana.
  • Acrílico de alta densidad
  • Colector de microfiltración
  • Permite que las muestras no fraccionadas queden inmóviles en la membrana
  • Detección inmediata con sondas de ácido nucleico o anticuerpos
  • Colector superior: permite cargar la muestra en cada placa o ranura
  • Tornillos de apriete manual de acero inoxidable y superficies de unión y precisión solapadas
  • Plantilla que permite cortar la membrana al tamaño adecuado
  • Puerto de vacío que se puede conectar al aspirador de agua o a la bomba de vacío
  • Depósito de vacío que funciona como cámara de recogida para el filtrado
  • Requiere una bomba de vacío o aspirador de agua equivalente a 600 mm de Hg (0,8 bar)
  • DHM-48: Se utiliza para la membrana de 5 × 12,8 cm, procesamiento de 48 muestras
  • DHM-96: Se utiliza para la membrana de 7,5 × 11,3 cm, procesamiento de 96 muestras
  • Compatible con pipetas multicanal y placas estándar de microtitulación de 96 pocillos
Especificaciones
El dispositivo tiene 48 muestras
Tipo Sistema de hibridación Dot Blot
Incluye Colector de hibridación Dot Blot de 48 pocillos en una matriz de 3 × 16, módulos emparejados que forman placas superiores para placas de 3 mm de diámetro, y módulo de cámara de vacío inferior
Número de ranuras 48
Temperatura de funcionamiento (métrico) 65 °C
Volumen de la muestra (métrico) 100 μl
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Pr × An × Al: 7,5 x 18,5 x 7 cm