Learn More
Socorex™ Cánula dosificadora de acero inoxidable Dosys
Código de producto. 10282503
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
0,8 mm
1,2 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Tamaño de la unidad
10282503 1,2 mm cada uno
10039502 0,8 mm paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10282503 Proveedor Socorex™ N.º de proveedor 370.1250
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Acero inoxidable
Diámetro exterior (métrico) 1,2 mm
Tipo de producto Cánula dispensadora
Longitud de la aguja (métrico) 50 mm