Learn More
Socorex™ Jeringa premium automática de dos anillos Dosys™
Código de producto. 10602103
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 1 a 10 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10602103 De 1 a 10 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10602103 Proveedor Socorex™ N.º de proveedor 164.0510
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Dosifique con excelente reproducibilidad utilizando una jeringa automática con asa de dos anillos resistente a la corrosión. La jeringa premium automática de dos anillos Dosys™ Socorex™ se ajusta a cualquier mano cómodamente y requiere un esfuerzo mínimo para realizar un trabajo eficiente incluso durante las sesiones de dispensación largas.
  • Asa de dos anillos.
  • Jeringa automática autorellenable.
  • Sistema de válvula de Luer Lock desmontable.
  • Alta resistencia a productos químicos.
  • Resistente a la corrosión.
  • Óptimo equilibrio de manos y ergonomía.
  • Se ajusta a cualquier mano.
  • Requiere un esfuerzo mínimo.
  • Ajuste de volumen rápido y fiable.
  • Alta reproducibilidad gracias a la tuerca de bloqueo de seguridad en un tornillo micrométrico.
  • Émbolo de acero inoxidable de alta precisión.
  • Cuerpo de vidrio esmerilado.
  • Recorrido del émbolo y apriete suaves sin junta tórica.
  • Fácil de desmontar para una limpieza eficiente y la sustitución de piezas si es necesario.
  • Esterilizables en autoclave (excepto el manguito protector de PVC).
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), Acero inoxidable (émbolo)
Incluye Jeringa, tubo de alimentación de silicona de 1M, lastre, manguito de protección de PVC, cánulas de aspiración, dosificación y ventilación, juego de repuestos para válvula, instrucciones de funcionamiento.
Tipo de producto Jeringa automática, dos anillos
Graduaciones 1 ml
Modelo Premium 164 Dosys™
Cantidad 1 unidad
Precisión <0,5% a <0,2%
Volumen (métrico) De 1 a 10 ml
Tipo de conexión Luer Lock desmontable
Graduated Sí