Learn More
Socorex™ Jeringa clásica automática de dos anillos Dosys™
Descripción
- Asa de dos anillos.
- Jeringa automática autorellenable.
- Sistema de válvula Luer Lock integrado.
- Se ajusta a cualquier mano.
- Requiere un esfuerzo mínimo.
- Alta reproducibilidad gracias a la tuerca de bloqueo de seguridad en un tornillo micrométrico.
- Émbolo de acero inoxidable de alta precisión.
- Cuerpo de vidrio esmerilado.
- Recorrido del émbolo y apriete suaves.
- Cilindro de vidrio protegido por manguito de PVC (no esterilizable en autoclave).
- Fácil de desmontar para una limpieza eficiente y la sustitución de piezas si es necesario.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Vidrio de borosilicato (cuerpo), Acero inoxidable (émbolo) |
| Incluye | Jeringa, tubo de alimentación de silicona de 1M, lastre, manguito de protección de PVC, cánulas de aspiración y ventilación, juego de repuestos para válvula, instrucciones de funcionamiento. |
| Tipo de producto | Jeringa automática, dos anillos |
| Graduaciones | 0,1 ml |
| Modelo | Clásica 163 Dosys™ |
| Cantidad | 1 unidad |
| Precisión | <0,6% a <0,4% |
| Volumen (métrico) | De 0,3 a 2 ml |
| Tipo de conexión | Luer Lock |
| Mostrar más |