Learn More
Clorhidrato de dosulepina, Mikromol™
Código de producto. 18052900
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
18052900 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18052900 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0510.000250
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de dosulepina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dosulepin Hydrochloride
CAS 897-15-4
Nombres de analitos o componentes Dosulepin Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H21 N S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Dothiepin Hydrochloride, Dosulepin Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C19H21NS.ClH/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19;/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3;1H/b17-11+;
SMILES Cl.CN(C)CC\C=C\1/c2ccccc2CSc3ccccc13
Nombre IUPAC (3E)-3-(6H-benzo[c][1]benzotiepin-11-ilideno)-N,N-dimetilpropan-1-amina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 331.9
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.1161 g/mol