Learn More
Clorhidrato de dosulepina, LoGiCal
Código de producto. 30457819
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30457819 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457819 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0510.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dosulepin Hydrochloride
CAS 897-15-4
Nombres de analitos o componentes Dosulepin Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H21 N S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Dothiepin Hydrochloride, Dosulepin Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C19H21NS.ClH/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19;/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3;1H/b17-11+;
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CN(C)CC\C=C\1/c2ccccc2CSc3ccccc13
Nombre IUPAC (3E)-3-(6H-benzo[c][1]benzotiepin-11-ilideno)-N,N-dimetilpropan-1-amina;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 331.9
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.1161 g/mol