Learn More
Dosulepin EP Impureza B, Mikromol™
Descripción
Dosulepin EP Impureza B
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dibenzo[b,e]thiepin-11(6H)-one |
| CAS | 1531-77-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Dibenzo[b,e]thiepin-11(6H)-one |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H10 O S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Dosulepin Hydrochloride Imp. B (EP), Dosulepin Imp. B (EP), Dibenzo[b,e]thiepin-11(6H)-one, Dosulepin Hydrochloride Impurity B, Dosulepin Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H10OS/c15-14-11-6-2-1-5-10(11)9-16-13-8-4-3-7-12(13)14/h1-8H,9H2 |
| SMILES | O=C1c2ccccc2CSc3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 6H-benzo[c][1]benzotiepin-11-ona |
| Mostrar más |