Learn More
Dosulepin EP Impureza B, Mikromol™
Código de producto. 30049765
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049765 100 mg 100 miligramos
30051460 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30049765 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0510.02
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Dosulepin EP Impureza B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibenzo[b,e]thiepin-11(6H)-one
CAS 1531-77-7
Nombres de analitos o componentes Dibenzo[b,e]thiepin-11(6H)-one
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H10 O S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Dosulepin Hydrochloride Imp. B (EP), Dosulepin Imp. B (EP), Dibenzo[b,e]thiepin-11(6H)-one, Dosulepin Hydrochloride Impurity B, Dosulepin Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10OS/c15-14-11-6-2-1-5-10(11)9-16-13-8-4-3-7-12(13)14/h1-8H,9H2
SMILES O=C1c2ccccc2CSc3ccccc13
Nombre IUPAC 6H-benzo[c][1]benzotiepin-11-ona
Peso molecular (g/mol) 226.29
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.0452 g/mol