Learn More
Dosulepin EP Impureza A, Mikromol™
Descripción
Dosulepin EP Impureza A
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dosulepin Sulfoxide |
| CAS | 42046-35-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Dosulepin Sulfoxide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H21 N O S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (E)-3-(5-Oxo-5λ4-dibenzo[b,e]thiepin-11(6H)-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine (Dosulepin Sulfoxide), 1-Propanamine, N,N-dimethyl-3-(5-oxidodibenzo[b,e]thiepin-11(6H)-ylidene)-, (E)- (9CI), 1-Propanamine, 3-dibenzo[b,e]thiepin-11(6H)-ylidene-N,N-dimethyl-, S-oxide, (E)-, Dibenzo[b,e]thiepin, 1-propanamine deriv., Dosulepin Sulfoxide, Dosulepin Imp. A (EP), (E)-3-(6,11-dihydrodibenzo[b,e]thiepin-11-ylidene)-N,N'- dimethylpropan-1-amine S-oxide, (E)-3-(5-Oxo-5lambda4-dibenzo[b,e]thiepin-11(6H)-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine, Dosulepin Hydrochloride Impurity A, Dosulepin Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H21NOS/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-22(21)19-12-6-5-10-18(17)19/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3/b17-11+ |
| SMILES | CN(C)CC\C=C\1/c2ccccc2CS(=O)c3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | Sulfóxido de dosulepina |
| Mostrar más |