Learn More
KARTELL DOSIPET S
Descripción
- Útil para dosificar ácidos concentrados, disolventes polares y no polares.
- Los componentes y el montaje de alta calidad hacen de esta serie la opción ideal para medir disolventes orgánicos polares y no polares, incluidos disolventes halogenados y ácidos minerales concentrados, incluidos ácidos particularmente volátiles como los ácidos nítrico y trifluoroacético.
- Además, se pueden utilizar con peróxidos, ácido clorhídrico y ácido sulfúrico.
- Viene con un pistón de vidrio de borosilicato.
- Los reactivos entran en contacto únicamente con piezas fabricadas en PTFE.
- Ajuste de volumen rápido y preciso mediante el control deslizante analógico
- Escala graduada precisa para garantizar la reproducibilidad de los volúmenes dispensados.
- Sin pérdida de reactivo al eliminar aire o rellenar.
- Dispensación sin formación de burbujas
- El pistón transfiere completamente el líquido con cada movimiento.
- Recuperación total del líquido en el tubo de descarga girando la punta de descarga 180°°
- Esterilizable en autoclave °a +121 C durante 20 minutos.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±0,06 ml |
| Tipo de producto | Dosipet S |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | Ninguno |
| Color | Blanco |
| Canales | 1 |
| Material | Vidrio de borosilicato, Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Volumen (métrico) | 10 mL |
| Pantalla | Analógico |
| Incrementos | 0.20 mL |
| Mostrar más |