Learn More
Hanna Instruments™ Bomba de dosificación
Specifikationer
Specifikationer
| Altura global (métrico) | 150 mm |
| Longitud global (métrico) | 180 mm |
| Temperatura máx. (métrico) | 45 °C |
| Caudal | 1,5 l/h |
| Presión máxima | 12bar |
| Peso (métrico) | 4 kg |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?