Description
- Las bombas dosificadoras deben montarse en el cierre del recipiente
- Para ello se debe perforar un agujero en el cierre, insertar la bomba y enroscarla por abajo
- No se incluye ninguna conexión para recipiente con orificio de alojamiento
- Piezas en contacto con el medio fabricadas en PP, PE y acero inoxidable
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 100 mL/pulsación |
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para barriles, bidones, garrafones o frascos, para dosificación de líquidos de diferentes viscosidades, para uso con productos alimenticios |
| Material | Polipropileno, polietileno, acero inoxidable, Polipropileno, Acero inoxidable |
| Cantidad | 1 |
| Certificaciones/conformidad | Aptos para alimentos |
| Tipo de producto | Bomba de dosificación |
| Longitud (imperial) | 29,5 cm |
| Tamaño del tapón | 28,5 mm |