Learn More
Buerkle™ Bomba dosificadora Dosi-Pump
Código de producto. 10365841 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL/pulsación
250 ml/recorrido
30 mL/recorrido
4 ml/recorrido
Tamaño del tapón:
21 mm
22 mm
28,5 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
10365841 30 mL/recorrido 28,5 mm cada uno
10270272 4 ml/recorrido 21 mm 1 PCS
10254301 30 mL/recorrido 22 mm cada uno
10594241 100 mL/pulsación 28,5 mm cada uno
10776485 250 ml/recorrido 28,5 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10365841 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 56072030
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La bomba dosificadora Dosi-Pump Buerkle™ se ha diseñado para dosificar líquidos de distintas viscosidades en recipientes, bidones, bombonas o frascos.
  • Las bombas dosificadoras deben montarse en el cierre del recipiente
  • Para ello se debe perforar un agujero en el cierre, insertar la bomba y enroscarla por abajo
  • No se incluye ninguna conexión para recipiente con orificio de alojamiento
  • Piezas en contacto con el medio fabricadas en PP, PE y acero inoxidable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 30 mL/recorrido
Color Blanco
Para utilizar con (aplicación) Adecuado para barriles, bidones, garrafones o frascos, para dosificación de líquidos de diferentes viscosidades, para uso con productos alimenticios
Material Polipropileno, polietileno, acero inoxidable, Polipropileno, Acero inoxidable
Cantidad 1
Desechables Reutilizable
Tipo de producto Bomba de dosificación
Longitud (imperial) 28,5 cm
Tamaño del tapón 28,5 mm