Learn More
Clorhidrato de Dorzolamida, TRC
Código de producto. 30009457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009457 50 mg 50 miligramos
30009296 10 mg 10 miligramos
30006175 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009457 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD53510050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 130693-82-2
Fórmula molecular C10 H16 N2 O4 S3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 360.9
Sinónimo Dorzolamide Hydrochloride, 4H-Thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide, 4-(ethylamino)-5,6-dihydro-6-methyl-, 7,7-dioxide, hydrochloride (1:1), (4S,6S)-, 4H-Thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide, 4-(ethylamino)-5,6-dihydro-6-methyl-, 7,7-dioxide, monohydrochloride, (4S,6S)- (9CI), 4H-Thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide, 4-(ethylamino)-5,6-dihydro-6-methyl-, 7,7-dioxide, monohydrochloride, (4S-trans)-, (S,S)-(-)-5,6-Dihydro-4-ethylamino-6-methyl-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide-7,7-dioxide monohydrochloride, Biosopt, Dorzolamide hydrochloride, L 671152, MK 507, Trusopt
Nombre IUPAC (4S,6S)-4-(etilamino)-6-metil-7,7-dixo-5,6-dihidro-4H-thieno[2,3-b]tiopiran-2-sulfonamida; Cloruro
SMILES Cl.CCN[C@H]1C[C@H](C)S(=O)(=O)c2sc(cc12)S(=O)(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dorzolamide Hydrochloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16N2O4S3.ClH/c1-3-12-8-4-6(2)18(13,14)10-7(8)5-9(17-10)19(11,15)16;/h5-6,8,12H,3-4H2,1-2H3,(H2,11,15,16);1H/t6-,8-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.0039