Learn More
Dorzolamide hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16474237
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16474237 50 mg 50 miligramos
16448348 10 mg 10 miligramos
16418106 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16474237 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0109A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress Dorzolamide (L671152) hydrochloride is a potent carbonic anhydrase II inhibitor, with IC50 values of 0.18 nM and 600 nM for red blood cell CA-II and CA-I respectively. Dorzolamide possesses anti-tumor activity.
Dorzolamide (L671152) hydrochloride is a potent carbonic anhydrase II inhibitor, with IC50 values of 0.18 nM and 600 nM for red blood cell CA-II and CA-I respectively. Dorzolamide possesses anti-tumor activity.
Specifications
Nombre del producto químico o material Dorzolamide hydrochloride
CAS 130693-82-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H17ClN2O4S3
Cantidad 50 mg
Sinónimo L671152 hydrochloride MK507 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (277.09 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 12.5 mg/mL (34.64 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C(S1)=CC2=C1S([C@@H](C)C[C@@H]2NCC)(=O)=O)(N)=O.Cl
Peso molecular (g/mol) 360.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.9
Porcentaje de pureza 99.91%
Grado Research
Forma física Solid