Learn More
Clorhidrato de dorzolamida, LoGiCal
Código de producto. 30459790
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459790 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459790 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0403.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dorzolamide Hydrochloride
CAS 130693-82-2
Nombres de analitos o componentes Dorzolamide Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H16 N2 O4 S3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Dorzolamide Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16N2O4S3.ClH/c1-3-12-8-4-6(2)18(13,14)10-7(8)5-9(17-10)19(11,15)16;/h5-6,8,12H,3-4H2,1-2H3,(H2,11,15,16);1H/t6-,8-;/m0./s1
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CCN[C@H]1C[C@H](C)S(=O)(=O)c2sc(cc12)S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC (4S,6S)-4-(etilamino)-6-metil-7,7-dioxo-5,6-dihidro-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-2-sulfonamida;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 360.9
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.0039 g/mol