Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de dorzolamida
Código de producto. 17281252 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17281252 250 mg 250 miligramos
17271252 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17281252 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 466612500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 130693-82-2
Fórmula molecular C10H16N2O4S3·HCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clorhidrato de dorzolamida
Cantidad 250 mg
Solubilidad Solubilidad de la solución acuosa: soluble en solución acuosa Otras solubilidades: ligeramente soluble en metanol
Punto de fusión de 281,0 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.89
Clave InChI OSRUSFPMRGDLAG-CIRBGYJCSA-N
SMILES [H+].[Cl-].CCN[C@@H]1C[C@@H](C)S(=O)(=O)C2=C1C=C(S2)S(N)(=O)=O
Nombre IUPAC hydrogen (2R,4R)-4-(ethylamino)-2-methyl-1,1-dioxo-2H,3H,4H-1λ⁶-thieno[2,3-b]thiopyran-6-sulfonamide chloride
Peso molecular (g/mol) 360.89
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dorzolamide hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Dorzolamide hydrochloride