Learn More
Dorsomorphin, MedChemExpress
Descripción
Dorsomorphin (Compound C) is a selective and ATP-competitive AMPK inhibitor (Ki=109 nM in the absence of AMP). Dorsomorphin (BML-275) selectively inhibits BMP type I receptors ALK2, ALK3, and ALK6. Dorsomorphin induces autophagy.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dorsomorphin |
| CAS | 866405-64-3 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C24H25N5O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Compound C BML-275 |
| Información de solubilidad | 1M HCl : 50 mg/mL (125.16 mM; ultrasonic and adjust pH to 1 with HCl) ∣DMSO : 5 mg/mL (12.52 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣Ethanol : 3.33 mg/mL (8.34 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | C12=C(C3=CC=NC=C3)C=NN1C=C(C4=CC=C(OCCN5CCCCC5)C=C4)C=N2 |
| Peso molecular (g/mol) | 399.49 |
| Mostrar más |