Learn More
Dorsomorphin dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16495668
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495668 10 mg 10 miligramos
16461837 50 mg 50 miligramos
16448367 5 mg 5 miligramos
16406186 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16495668 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13418
MedChemExpress Dorsomorphin dihydrochloride (BML-275 dihydrochloride; Compound C dihydrochloride) is a potent, selective and ATP-competitive AMPK inhibitor, with a Ki of 109 nM. Dorsomorphin dihydrochloride inhibits BMP pathway by targeting the type I receptors ALK2, ALK3, and ALK6. Dorsomorphin dihydrochloride induces autophagy.
Dorsomorphin dihydrochloride (BML-275 dihydrochloride
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dorsomorphin dihydrochloride
CAS 1219168-18-9
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H27Cl2N5O
Cantidad 10 mg
Sinónimo Compound C dihydrochlorideBML-275 dihydrochloride
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (105.84 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (10.58 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H]Cl.[H]Cl.C12=C(C3=CC=NC=C3)C=NN1C=C(C4=CC=C(OCCN5CCCCC5)C=C4)C=N2
Peso molecular (g/mol) 472.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 472.41
Porcentaje de pureza 98.76%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease