Learn More
Doristerol, TRC
Código de producto. 30387268
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30387268 50 mg
30375611 100 mg
30386300 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30387268 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD53178050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 566-99-4
Fórmula molecular C27H46O
Peso molecular (g/mol) 386.65
Sinónimo (3beta,5alpha)-Cholest-8(14)-en-3-ol, 5alpha-Cholest-8(14)-ene-3beta-ol
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CCC2=C3CC[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Doristerol
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-21,23,25,28H,6-17H2,1-5H3/t19-,20+,21+,23-,25+,26+,27-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.3549