Learn More
Doripenem, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Doripenem |
| CAS | 148016-81-3 |
| Fórmula molecular | C15 H24 N4 O6 S2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (4R,5S,6S)-3-[[(3S,5S)-5-[[(Aminosulfonyl)amino]methyl]-3-pyrrolidinyl]thio]-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic Acid, 1-Azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[[5-[[(aminosulfonyl)amino]methyl]-3-pyrrolidinyl]thio]-6-(1-hydroxyethyl)-4-methyl-7-oxo-, [4R-[3(3S*,5S*),4α,5β,6β(R*)]]-, Doribax, Doripenem, Finibax, S 4661 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H24N4O6S2/c1-6-11-10(7(2)20)14(21)19(11)12(15(22)23)13(6)26-9-3-8(17-5-9)4-18-27(16,24)25/h6-11,17-18,20H,3-5H2,1-2H3,(H,22,23)(H2,16,24,25)/t6-,7-,8+,9+,10-,11-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H](O)[C@@H]1[C@H]2[C@@H](C)C(=C(N2C1=O)C(=O)O)S[C@@H]3CN[C@H](CNS(=O)(=O)N)C3 |
| Nombre IUPAC | Ácido (4R,5S,6S)-6-[(1R)-1-hidroxietil]-4-metil-7-oxo-3-[(3S,5S)-5-[(sulfamoilamino)metil]pirrolidin-3-il]sulfanil-1-azabiciclo[3.2.0]hept-2-eno-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 420.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 420.1137 |