Learn More
Doripenem monohydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16418398
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16418398 10 mg 10 miligramos
16438166 100 mg 100 miligramos
16404287 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16418398 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0187A
MedChemExpress Doripenem monohydrate is a new member of the carbapenem class of beta-lactam antibiotics with broad-spectrum coverage of Gram-positive, Gram-negative and anaerobic pathogens.
Doripenem monohydrate is a new member of the carbapenem class of beta-lactam antibiotics with broad-spectrum coverage of Gram-positive, Gram-negative and anaerobic pathogens.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Doripenem monohydrate
Forma física Solid
CAS 364622-82-2
Color Amarillo claro
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H26N4O7S2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo S 4661 monohydrate
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (114.02 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (22.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(N12)=C(S[C@@H]3CN[C@H](CNS(=O)(N)=O)C3)[C@H](C)[C@]2([H])[C@@H]([C@H](O)C)C1=O)O.O
Peso molecular (g/mol) 438.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 438.52
Porcentaje de pureza 99.97%