Learn More
Doravirina, TRC
Código de producto. 30009297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009297 10 mg 10 miligramos
30003648 1 mg 1 miligramo
30012221 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009297 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD53425510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1338225-97-0
Fórmula molecular C17 H11 Cl F3 N5 O3
Peso molecular (g/mol) 425.75
Sinónimo Benzonitrile, 3-chloro-5-[[1-[(4,5-dihydro-4-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-yl)methyl]-1,2-dihydro-2-oxo-4-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]oxy]-, 3-Chloro-5-[[1-[(4,5-dihydro-4-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-yl)methyl]-1,2-dihydro-2-oxo-4-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]oxy]benzonitrile, Doravirine, MK 1439
Nombre IUPAC 3-cloro-5-[1-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metil]-2-oxo-4-(trifluorometil)piridina-3-il]oxibenzonitrilo
SMILES CN1C(=O)NN=C1CN2C=CC(=C(Oc3cc(Cl)cc(c3)C#N)C2=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Doravirine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H11ClF3N5O3/c1-25-13(23-24-16(25)28)8-26-3-2-12(17(19,20)21)14(15(26)27)29-11-5-9(7-22)4-10(18)6-11/h2-6H,8H2,1H3,(H,24,28)
Formula Weight (peso de la fórmula) 425.0503
Porcentaje de pureza >95%