Learn More
Doravirine, MedChemExpress
Código de producto. 16473207
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16473207 50 mg 50 miligramos
16457176 100 mg 100 miligramos
16449717 5 mg 5 miligramos
16447188 10 mg 10 miligramos
16420286 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16473207 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16767
MedChemExpress Doravirine (MK-1439) is a highly specific HIV-1 nonnucleoside reverse transcriptase inhibitor with IC50s of 4.5 nM, 5.5 nM and 6.1 nM against the wild type and K103N and Y181C reverse transcriptase mutants, respectively.
Doravirine (MK-1439) is a highly specific HIV-1 nonnucleoside reverse transcriptase inhibitor with IC50s of 4.5 nM, 5.5 nM and 6.1 nM against the wild type and K103N and Y181C reverse transcriptase mutants, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Doravirine
CAS 1338225-97-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H11ClF3N5O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo MK-1439
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (234.88 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC1=CC(OC2=C(C(F)(F)F)C=CN(CC(N3C)=NNC3=O)C2=O)=CC(Cl)=C1
Peso molecular (g/mol) 425.75
Formula Weight (peso de la fórmula) 425.75
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus