Learn More
Thermo Scientific Chemicals Doramectina
Código de producto. 16574494 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16574494 5 g 5 g
16564494 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16574494 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 465620050
Solicitar formato a granel o personalizado
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 117704-25-3
Fórmula molecular C50H74O14
Peso molecular (g/mol) 899.13
Clave InChI QLFZZSKTJWDQOS-NJPOTTGESA-N
Nombre IUPAC (1'R,2S,4'S,5S,6R,8'R,10'E,13'S,14'E,16'E,20'R,21'R,24'S)-6-ciclohexil-21',24'-dihidroxi-12'-{[(2R,4S,6S)-5-{[(2S,4S,5S,6S)-5-hidroxi-4-metoxi-6-metiloxan-2-il]oxi}-4-metoxi-6-metiloxan-2-il]oxi}-5,11',13',22'-tetrametil-5,6-dihidro-3',7',19'-trioxaspiro[piran-2,6'-tetraciclo[15.6.1.1⁴,⁸.0²⁰,²⁴]pentacosano]-10',14',16',22'-tetraen-2'-ona
SMILES CO[C@H]1C[C@H](OC2[C@H](C)O[C@H](C[C@@H]2OC)OC2[C@@H](C)\C=C\C=C3/CO[C@@H]4[C@H](O)C(C)=C[C@@H](C(=O)O[C@H]5C[C@@H](C\C=C2/C)O[C@@]2(C5)O[C@H](C5CCCCC5)[C@@H](C)C=C2)[C@]34O)O[C@@H](C)[C@@H]1O
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Doramectin
Punto de fusión 116.0°C to 119.0°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: practically insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 899.11
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.