Learn More
Thermo Scientific Chemicals Doramectina
Código de producto. 16564494 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16564494 1 g 1 g
16574494 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16564494 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 465620010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 117704-25-3
Fórmula molecular C50H74O14
Peso molecular (g/mol) 899.13
Clave InChI QLFZZSKTJWDQOS-NJPOTTGESA-N
Nombre IUPAC (1'R,2S,4'S,5S,6R,8'R,10'E,13'S,14'E,16'E,20'R,21'R,24'S)-6-ciclohexil-21',24'-dihidroxi-12'-{[(2R,4S,6S)-5-{[(2S,4S,5S,6S)-5-hidroxi-4-metoxi-6-metiloxan-2-il]oxi}-4-metoxi-6-metiloxan-2-il]oxi}-5,11',13',22'-tetrametil-5,6-dihidro-3',7',19'-trioxaspiro[piran-2,6'-tetraciclo[15.6.1.1⁴,⁸.0²⁰,²⁴]pentacosano]-10',14',16',22'-tetraen-2'-ona
SMILES CO[C@H]1C[C@H](OC2[C@H](C)O[C@H](C[C@@H]2OC)OC2[C@@H](C)\C=C\C=C3/CO[C@@H]4[C@H](O)C(C)=C[C@@H](C(=O)O[C@H]5C[C@@H](C\C=C2/C)O[C@@]2(C5)O[C@H](C5CCCCC5)[C@@H](C)C=C2)[C@]34O)O[C@@H](C)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Doramectin
Punto de fusión 116.0°C to 119.0°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: practically insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 899.11
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Doramectin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción lactancia o a través de ella
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
  • H362-Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P263-Evitar el contacto durante el embarazo/la lactancia.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Doramectin