Learn More
Doramectin, MedChemExpress
Código de producto. 16477236
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16477236 100 mg 100 miligramos
16497278 10 mg 10 miligramos
16463297 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16477236 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17035
MedChemExpress Doramectin is a derivative of Ivermectin (HY-15310). Doramectin is a potent antiparasitic antibiotic. Doramectin is an active compound against S.mansoni in an NMRI mouse infection model.
Doramectin is a derivative of Ivermectin (HY-15310). Doramectin is a potent antiparasitic antibiotic. Doramectin is an active compound against S.mansoni in an NMRI mouse infection model.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Doramectin
Forma física Solid
CAS 117704-25-3
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C50H74O14
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (55.61 mM)
SMILES CO[C@@H]1[C@@H](O[C@]2([H])O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](OC)C2)[C@H](C)O[C@@]([H])(O[C@H](/C(C)=C/C[C@]3([H])C[C@]([H])(OC4=O)C[C@]5(C=C[C@H](C)[C@@H](C6CCCCC6)O5)O3)[C@@H](C)/C=C/C=C7CO[C@@]8([H])[C@]\7(O)[C@@]4([H])C=C(C)[C@H]8O)C1
Peso molecular (g/mol) 899.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 899.11
Porcentaje de pureza 95.83%