Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Doramectin |
| CAS | 117704-25-3 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Fórmula lineal | C50H74O14 |
| Color | Blanco |
| Punto de fusión | 160.5°C to 162.2°C |
| Sinónimo | 25-Cyclohexyl-5-O-demethyl-25-de(1-methylpropyl)avermectin |
| Peso molecular (g/mol) | 899.11 g/mol |
| Cantidad | 100 mg |