Learn More
Dopasa cloruro de dopasina, TRC
Código de producto. 30382922
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30382922 50 mg
30384684 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30382922 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD53390050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86484-91-5
Fórmula molecular C22 H32 N2 O2 . 2 Cl H
Peso molecular (g/mol) 429.42
Sinónimo Dopexamine dihydrochloride, 4-[2-[[6-[(2-Phenylethyl)amino]hexyl]amino]ethyl]benzene1,2-diol dihydrochloride, 1,2-Benzenediol, 4-[2-[[6-[(2-phenylethyl)amino]hexyl]amino]ethyl]-, hydrochloride (1:2), 1,2-Benzenediol, 4-[2-[[6-[(2-phenylethyl)amino]hexyl]amino]ethyl]-, dihydrochloride (9CI), Dopacard, Dopexamine hydrochloride, FPL 60278AR
Nombre IUPAC 4-[2-[6-(2-feniletilamino)hexilamino]etil]benceno-1,2-diol; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.Oc1ccc(CCNCCCCCCNCCc2ccccc2)cc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dopexamine dihydrochloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H32N2O2.2ClH/c25-21-11-10-20(18-22(21)26)13-17-24-15-7-2-1-6-14-23-16-12-19-8-4-3-5-9-19;;/h3-5,8-11,18,23-26H,1-2,6-7,12-17H2;2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.1997