Learn More
Tocris Bioscience™ DOPE
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18768786
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
18768786 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 18768786 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7175/25
Liposome/lipoplex transfection enhancer
DOPE is a liposome/lipoplex transfection reagent. Enhances liposome and lipoplex transfection efficiency in combination with DA, DOTAP or DC-cholesterol (Cat. No. 7176). Please note: exact ratio for use and transfection efficiency is dependent on cell line used.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (9 Z)-1,1 '-[(1 R)-1-[[[(2-Aminoethoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]methyl]-1,2-ethanediyl] 9-octadecenoic acid ester
CAS 4004-05-1.
Cantidad 25 mg
Objetivo General Laboratory Research Reagent
Fórmula molecular C41H78NO8P
Pureza 0.95