Learn More
Dopamina, TRC
Código de producto. 30007357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007357 50 mg 50 miligramos
17934585 100 mg 100 miligramos
17932105 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007357 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA59559050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51-61-6
Fórmula molecular C8 H11 N O2
Peso molecular (g/mol) 153.18
Sinónimo 1,2-Benzenediol, 4-(2-aminoethyl)-, Pyrocatechol, 4-(2-aminoethyl)- (8CI), 4-(2-Aminoethyl)-1,2-benzenediol, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-1-ethanamine, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethylamine, 3,4-Dihydroxyphenethylamine, 3,4-Dihydroxyphenylethylamine, 3-Hydroxytyramine, 4-(2-Aminoethyl)catechol, 4-(2-Aminoethyl)pyrocatechol, DA, Dopamin, Dopamine, Dophamine, Duobaan, Hydroxytyramin, NSC 173182, Oxytyramine, α-(3,4-Dihydroxyphenyl)-β-aminoethane
Nombre IUPAC 4-(2-aminoetil)benceno-1,2-diol
SMILES NCCc1ccc(O)c(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dopamine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11NO2/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6/h1-2,5,10-11H,3-4,9H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.079
Porcentaje de pureza >95%