Learn More
Cloruro de dopamina, TRC
Código de producto. 30007678
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007678 1 g 1 g
30008432 25 g 25 g
18032130 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007678 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD5337801G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62-31-7
Fórmula molecular C8 H11 N O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 189.64
Sinónimo Dopamine Hydrochloride, Noradrenaline Tartrate Imp. C (EP) as Hydrochloride, Dobutamine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, 4-(2-Aminoethyl)pyrocatechol hydrochloride, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethylamine hydrochloride, 3,4-Dihydroxy-β-phenethylamine hydrochloride, 3,4-Dihydroxyphenethylamine hydrochloride, 3-Hydroxytyramine hydrochloride, 4-(2-Aminoethyl)-1,2-benzenediol hydrochloride, ASL 279, Cardiosteril, Dopadic, Dopamine Fresenius, Dopamine Pierre Faba, Dopamine chloride, Dopamine hydrochloride, Dopastat, Dopmin, Dynatra, Inotropin, Inovan, Intropin, KW 3160, P 498, Rascordin, Revivan, Tensamin, m-Hydroxytyramine hydrochloride, β-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethylamine hydrochloride
Nombre IUPAC 4-(2-aminoetil)benceno-1,2-diol;clorhidrato
SMILES Cl.NCCc1ccc(O)c(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dopamine hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11H,3-4,9H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.0557
Porcentaje de pureza >95%