Learn More
Clorhidrato de dopamina, Mikromol™
Código de producto. 18044000
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18044000 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18044000 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0384.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de dopamina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dopamine hydrochloride
CAS 62-31-7
Nombres de analitos o componentes Dopamine hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H11 N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Dobutamine Hydrochloride Imp. A (EP), Dobutamine Imp. A (EP), Noradrenaline Tartrate Imp. C (EP), Noradrenaline Imp. C (EP), Dopamine Hydrochloride, Noradrenaline Tartrate Imp. C (EP) as Hydrochloride, Dobutamine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, 4-(2-Aminoethyl)pyrocatechol hydrochloride, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethylamine hydrochloride, 3,4-Dihydroxy-beta-phenethylamine hydrochloride, 3,4-Dihydroxyphenethylamine hydrochloride, 3-Hydroxytyramine hydrochloride, 4-(2-Aminoethyl)-1,2-benzenediol hydrochloride, ASL 279, Cardiosteril, Dopadic, Dopamine Fresenius, Dopamine Pierre Faba, Dopamine chloride, Dopamine hydrochloride, Dopastat, Dopmin, Dynatra, Inotropin, Inovan, Intropin, KW 3160, P 498, Rascordin, Revivan, Tensamin, m-Hydroxytyramine hydrochloride, beta-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethylamine hydrochloride, Dobutamine Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Noradrenaline Tartrate Impurity C as Hydrochloride, Dobutamine Impurity A as Hydrochloride, Noradrenaline Impurity C as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11H,3-4,9H2;1H
SMILES Cl.NCCc1ccc(O)c(O)c1
Nombre IUPAC 4-(2-aminoetil)benceno-1,2-diol;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 189.64
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 189,0557 g/mol