Learn More
Clorhidrato de dopamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409043
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11409043 25 g 25 g
11499033 5 g 5 g
15403037 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11409043 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11136.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 62-31-7 | C8H12ClNO2 | 189.64 g/mol
A neurotransmitter and vasopressor that modulates cortical activation. Dopamine hydrochloride is a vasopressor that moderates cortical activation. It is used as a precursor to norepinepherine and epinephrine. It is an important neurotransmitter and chemical messenger that helps in the transmission of signals in the brain and other vital areas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Un neurotransmisor y vasopresor que modula la activación cortical. El clorhidrato de dopamina es un vasopresor que modera la activación cortical. Se utiliza como precursor de la norepinefrina y la epinefrina. Es un importante neurotransmisor y mensajero químico que ayuda en la transmisión de señales en el cerebro y otras áreas vitales.
Solubilidad
Soluble en agua, metanol y dimetilsulfóxido. Insoluble en éter, éter de petróleo, cloroformo, benceno y tolueno.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62-31-7
Fórmula molecular C8H12ClNO2
Peso molecular (g/mol) 189.64
Número MDL MFCD00012898
Clave InChI CTENFNNZBMHDDG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dopamine hydrochloride, 3-hydroxytyramine hydrochloride, dopamine hcl, 4-2-aminoethyl benzene-1,2-diol hydrochloride, intropin, dopastat, revivan, dynatra, 3,4-dihydroxyphenethylamine hydrochloride, cardiosteril
PubChem CID 65340
Nombre IUPAC 4-(2-aminoetil)benceno-1,2-diol;clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].NCCC1=CC=C(O)C(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dopamine hydrochloride
Punto de fusión 243°C to 250°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Cantidad 25 g
Beilstein 3656720
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Índice Merck 14,3421
Información de solubilidad Soluble in water,methanol and dimethyl sulfoxide. Insoluble in ether,petroleum ether,chloroform,benzene and toluene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.64
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dopamina, clorhidrato
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..