Learn More
R&D Systems™ Dopamine hydrochloride
Código de producto. 18702694
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18702694 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18702694 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 3548/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.31€
    116.55€ / 50 miligramos
    Ahorro 13.76€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Endogenous agonist at dopamine D1-5 receptors
Dopamine hydrochloride is an endogenous neurotransmitter that acts as an agonist at dopamine D1-5 receptors. Synthesized in the substantia nigra and ventral tegmental area, and is a precursor in noradrenalin and adrenalin biosynthesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dopamine hydrochloride
CAS 62-31-7
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C8H12ClNO2
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.64
Pureza >99%
Peso molecular 189.64